Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-metioninsulfon, 98+%
Produktkod. 11428886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428886 1 g 1g
11438886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428886 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17027.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    683.40 SEK
    550.65 SEK / 1g
    Save 132.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7314-32-1 | C5H11NO4S | 181,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7314-32-1
Molekylformel C5H11NO4S
Molekylvikt (g/mol) 181.21
MDL-nummer MFCD00066020
InChI-nyckel UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine sulfone, s-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, s-dioxymethionine, l-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2s-2-amino-4-methylsulfonylbutanoic acid, 2s-2-amino-4-methanesulfonylbutanoic acid, methionine s,s-dioxide, s-amino-4-methylsulphonyl butyric acid, h-met o 2-oh, l-methioninesulfone,99+%
PubChem CID 445282
ChEBI CHEBI:21363
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylsulfonylbutansyra
LEDER CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine sulfone
Smältpunkt 254 °C (dekomposition)
Beilstein 1725510
Kvantitet 1 g
Formel vikt 181.21
Optisk rotation +11,6° (c=0,69 i vatten)
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.