Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Methionine sulfone |
| Smältpunkt | 242.3°C to 243.1°C |
| Färg | White |
| Elementaranalys | 32.31 to 33.97% C, 7.54 to 7.92% N |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Specifik rotation | 12.7 |
| Formel vikt | 181.21 |
| Visa mer |