Läs mer
L-Metioninsulfon, TRC
Produktkod. 30465464
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30465464 1 g
1 options
Produktkod. 30465464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2605151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine Sulfone
CAS 7314-32-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C5 H11 N O4 S
Kvantitet 1 g
Synonym Methionine Imp. B (EP), L-Methionine S,S-dioxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, L- (8CI), (S)-Methionine sulfone, L-Methionine sulfone, L-Methionine-S-dioxide, Methionine sulfone, Methionine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
LEDER CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylsulfonylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 181.21
Formel vikt 181.206