Läs mer
L-Metioninsulfon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Methionine Sulfone |
| CAS | 7314-32-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 H11 N O4 S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Methionine Imp. B (EP), L-Methionine S,S-dioxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, L- (8CI), (S)-Methionine sulfone, L-Methionine sulfone, L-Methionine-S-dioxide, Methionine sulfone, Methionine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-metylsulfonylbutansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.21 |
| Visa mer |