Läs mer
L-Metioninsulfoxid, TRC
Produktkod. 30008213
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008213 5 g
17927344 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2604505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3226-65-1
Molekylformel C5 H11 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 165.21
Synonym L-Methionine S-oxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, (2S)- (9CI), Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, L- (8CI), 3: PN: WO2011158590 PAGE: 34 claimed protein, L-Methionine sulfoxide, Methionine sulfoxide
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylsulfinylbutansyra
LEDER CS(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine Sulfoxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.046
Procent renhet >95%
Frakt skick Blue Ice