Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-metioninsulfoxid
Produktkod. 15425179
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425179 25 g 25g
15405179 1 g 1g
15415179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15425179 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62873.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3226-65-1 | C5H11NO3S | 165,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3226-65-1
Molekylformel C5H11NO3S
Molekylvikt (g/mol) 165.21
MDL-nummer MFCD00063093
InChI-nyckel QEFRNWWLZKMPFJ-YGVKFDHGSA-N
Synonym l-methionine sulfoxide, h-met o-oh, methionine s-oxide, methionine sulfoxide, 2s-2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, l-methionine s-oxide, 2s-2-amino-4-methylsulfinylbutanoic acid, l-2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, l-methionine-dl-sulfoxide, 2s-2-azanyl-4-methylsulfinyl-butanoic acid
PubChem CID 158980
ChEBI CHEBI:17016
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylsulfinylbutansyra
LEDER CS(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine sulfoxide
Färg Vitt
Beilstein 4129939
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.21
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.