Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-metioninsulfoximin, 98+%
Produktkod. 10073130 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10073130 1 g Glasflaska 1g
10608134 250 mg Glasflaska 250mg
10607944 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10073130 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227200010
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 15985-39-4 | C5H12N2O3S | 180.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15985-39-4
Molekylformel C5H12N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 180.22
MDL-nummer MFCD00002621
InChI-nyckel SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Synonym l-methionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl butanoic acid, l-methionine r,s-sulfoximine, methionine sulfoximine l, l-s-3-amino-3-carboxypropyl-s-methylsulfoximine, butanoic acid, 2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl-, 2s, l-methionine-s,r-sulfoximine, prestwick_805, l-methionine-sulfoximine
PubChem CID 89034
ChEBI CHEBI:28490
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-(metylsulfonimidoyl)butansyra
LEDER CS(=N)(=O)CC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine sulfoximine
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 210.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande +13.50° (20°C c=1,H2O)
Specifik rotation + 13.50
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 180.22
Procent renhet 98+%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Methionine sulfoximine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.