Läs mer
L-Methionin, TRC
Produktkod. 30135079
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135079 10 g
30010090 10 mg
30007181 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135079 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26044010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-68-3
Molekylformel C5 H11 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Synonym (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, L-Methionine, Methionine, L- (8CI), (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, 2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Acimethin, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylthio)-, (S)-, Cymethion, L-Homocysteine, S-methyl-, L-α-Amino-γ-methylthiobutyric acid, Meth-o-Tas, Methionine, Methiorep, NSC 22946, S-Methionine, S-Methyl-L-homocysteine, Secretory peptide (human clone HTXDU73), h-Met-oh, l-Methionine, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid, γ-Methylthio-α-aminobutyric acid
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylsulfanylbutansyra
LEDER CSCC[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Kvantitet 10 g
Formel vikt 149.051
Procent renhet >95%