Läs mer
L-Methionine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10706074
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10706074 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10706074 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP388100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methionine
Smältpunkt 276°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 63-68-3
Arsenik (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 6.5
Färg White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Identifiering Pass Test
Analysprocentintervall 98.5 to 100.5 %
Förlust vid torkning 0.2% max.
Andra aminosyror Chromatographically not detectable
Molekylformel C5H11NO2S
Förpackning Glass Bottle
MDL-nummer MFCD00063097 MFCD00801344
Rester efter antändning 0.1% max.
Specifik rotation 23.0 to 24.5° (+ or -)
Merck Index 15, 6047
Tillstånd för lösning (%T) 98.0% min.
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
Alfa vektor Methionine
InChI-nyckel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
LEDER CSCC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 149.21
Kvantitet 100 g
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Formel vikt 149.21
Procent renhet 98.5 to 100.5%
Fysisk form Solid