Läs mer
L-Metioninol, 99+%
Produktkod. 10269823 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10269823 5 g Glasflaska 5g
10023160 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10269823 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229230050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2899-37-8 | C5H13NOS | 135,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2899-37-8
Molekylformel C5H13NOS
Molekylvikt (g/mol) 135.23
MDL-nummer MFCD00004735
InChI-nyckel MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
PubChem CID 2724404
LEDER CSCC[C@H](N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Methioninol
Infrarött spektrum Autentisk
Färg Vitt
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation -11,5° till -13,5° (20 °C, 589 nm) (c=1,4, etanol)
Specifikt rotationsförhållande −12,50° (20 °C c=1,4,C2H5OH)
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Analysprocentintervall 99+%
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylsulfanylbutan-1-ol
Formel vikt 135.22
Procent renhet ≥99.0%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Methioninol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.