missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Mimosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Leucenol |
| CAS | 500-44-7 |
| Molekylformel | C8 H10 N2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (αS)-α-Amino-3-hydroxy-4-oxo-1(4H)-pyridinepropanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O4/c9-5(8(13)14)3-10-2-1-6(11)7(12)4-10/h1-2,4-5,12H,3,9H2,(H,13,14)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CN1C=CC(=O)C(=C1)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(3-hydroxy-4-oxopyridin-1-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.18 |
| Formel vikt | 198.0641 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?