Läs mer
R&D Systems™ L-NAME hydrochloride
Beskrivning
NO synthase inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-NAME hydrochloride |
| CAS | 51298-62-5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C7H16ClN5O4 |
| Formel vikt | 269.69 |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.69 |