Läs mer
l-Nikotin, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30459391
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459391 1 ml
1 options
Produktkod. 30459391 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMNIC756FB1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
l-Nikotin, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nicotine
CAS 54-11-5
Analyt- eller komponentnamn Nicotine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14 N2
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
IUPAC-namn 3-[(2 S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 162,1157 g/mol