Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-nikotin, 99+%
Produktkod. 10665062 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10665062 100 g Glasflaska 100g
10052310 5 g Glasflaska 5g
10337220 25 g Glasflaska 25g
11652699 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10665062 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 181421000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
L-Nikotin, CAS # 54-11-5, har i laboratoriestudier visat sig lindra rökvanor. Det är också känt som 3-(1-metyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • L-Nikotin är en naturligt förekommande alkaloid i växtfamiljen nattskuggor
  • Det är också känt som 3-(1-metyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin
Användningsområden
  • L-Nikotin har i studier visat sig lindra rökvanor
  • Det har också visat sig förbättra kognitiva funktioner som minne
  • Studier visar att lägre nivåer av nikotin i form av tuggummi också kan hjälpa till att eliminera rökvanor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-11-5
Molekylformel C10H14N2
Molekylvikt (g/mol) 162.23
InChI-nyckel SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Synonym nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
IUPAC-namn 3-[(2S)-l-metylpyrrolidin-2-yl]pyridin
LEDER CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Nicotine
Smältpunkt -80.0°C
Färg Brun eller färglös till gul
Densitet 1.0150g/mL, 1.015
Kokpunkt 247.0°C
Flampunkt 101°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5255 to 1.5275
Kvantitet 100 g
Beilstein 23,I,3
Merck Index 15,6609
Specifikt rotationsförhållande −166.00 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation − 166.00
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,kerosene,,petrouleum ether and oils
Formel vikt 162.23
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Nicotine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.