Läs mer
L-NIL, MedChemExpress
Beskrivning
L-NIL is an inducible NO synthase inhibitor, with an IC50 of 3.3 μM for miNOS.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-NIL |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53774-63-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H17N3O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (267.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| LEDER | N[C@@H](CCCCNC(C)=N)C(O)=O |
| Visa mer |