Läs mer
L-NIO dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
L-NIO dihydrochloride is a potent, non-selective and NADPH-dependent nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, with Kis of 1.7, 3.9, 3.9 μM for neuronal (nNOS), endothelial (eNOS), and inducible (iNOS), respectively. L-NIO dihydrochloride induces a consistentfocal ischemic infarctin rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-NIO dihydrochloride |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 159190-44-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H17Cl2N3O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 125 mg/mL (507.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (135.42 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N[C@@H](CCCNC(C)=N)C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl |
| Visa mer |