Läs mer
Tocris Bioscience™ L-NIO dihydrochloride
Beskrivning
Inhibitor of nitric oxide (NO) synthase. Inhibits iNOS, eNOS and nNOS. Active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-NIO dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 246.13 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.132 |