Läs mer
L-NMMA acetate, MedChemExpress
Beskrivning
L-NMMA acetate is a nitric oxide synthase inhibitor of all NOS isoforms including NOS1, NOS2, and NOS3. The Ki values for nNOS (rat), eNOS (human), and iNOS (mouse) are approximately 0.18, 0.4, and 6 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-NMMA acetate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53308-83-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H20N4O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Tilarginine acetateMethylarginine acetate |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (201.39 mM) |
| Visa mer |