Läs mer
Tocris Bioscience™ L-NMMA acetate
Beskrivning
Competitive, irreversible inhibitor of all three NOS isoforms.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-NMMA acetate |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 248.28 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.283 |