Läs mer
L-Noradrenalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458879
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458879 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15458879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08087.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4228.61 SEK
    3796.65 SEK / 1g
    Save 431.96 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51-41-2 | C8H11NO3 | 169.18 g/mol
L-Noradrenalin fungerar som en adrenerg signalsubstans. Det fungerar som demetylerad prekursor för adrenalin (adrenalin). Det används också för att behandla personer med lågt blodtryck, som ett sympatomimetiskt läkemedel för att behandla personer i vasodilaterande chocktillstånd som septisk chock och neurogen chock. Vidare används den vid framställning av 1,2,3,4-tetrahydro-4,6,7-isokinolintriolhydroklorid. Utöver detta används det vid behandling av hypotoni, depression, schizofreni och uppmärksamhetshyperaktivitetsstörningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Noradrenalin fungerar som en adrenerg neurotransmittor. Det fungerar som demetylerad prekursor för adrenalin (adrenalin). Det används också för att behandla personer med lågt blodtryck, som ett sympatomimetiskt läkemedel för att behandla personer i vasodil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material L-Noradrenaline
CAS 51-41-2
Smältpunkt ∽220 °C (dekomposition)
Molekylformel C8H11NO3
MDL-nummer MFCD00025592
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4231961
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,6695
Synonym norepinephrine, l-noradrenaline, levarterenol, arterenol, noradrenaline, levophed, --norepinephrine, l-norepinephrine, r-noradrenaline, r-norepinephrine
Löslighetsinformation Löslig i alkali och utspädd saltsyra. Lätt löslig i vatten, etanol och dietyleter.
InChI-nyckel SFLSHLFXELFNJZ-QMMMGPOBSA-N
Optisk rotation −45° (c=5 i 0,5 N HCl)
LEDER NC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
IUPAC-namn 4-[(IR)-2-amino-l-hydroxietyl]bensen-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 169.18
PubChem CID 439260
ChEBI CHEBI:18357
Formel vikt 169.18
Procent renhet 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Noradrenaline
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Norepinephrine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.