missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Noradrenaline, TRC

Produktkod. 30008622
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30008622 1 g -
30009841 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008622 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6610381G
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 51-41-2
Molekylformel C8 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 169.18
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, (R)-, Arterenol, l- (6CI), Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxy-, (-)- (8CI), 4-[(1R)-2-Amino-1-hydroxyethyl]-1,2-benzenediol, (-)-Arterenol, (-)-Noradrenaline, (-)-Norepinephrine, (-)-α-(Aminomethyl)protocatechuyl alcohol, (R)-(-)-Norepinephrine, (R)-Noradrenaline, (R)-Norepinephrine, Adrenor, Aktamin, Arterenol, L-Noradrenaline, Levarterenol, Levoarterenol, Levonor, Levonoradrenaline, Levonorepinephrine, Levophed, Nor-Epirenan, Noradrenalin, Noradrenaline, Norartrinal, Norepinephrine, Norepirenamine, Sympathin E, l-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-aminoethanol, l-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, l-3,4-Dihydroxyphenylethanolamine, l-Arterenol, l-Noradrenaline, l-Norepinephrine, l-α-(Aminomethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol
IUPAC-namn 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyetyl] bensen-1,2-diol
LEDER NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Noradrenaline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,10-12H,4,9H2/t8-/m0/s1
Formel vikt 169.0739
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.