Läs mer
L-Noradrenaline, TRC
Produktkod. 30009841
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30009841 2.5 g 2.5g
30008622 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009841 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6610382.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-41-2
Molekylformel C8 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 169.18
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, (R)-, Arterenol, l- (6CI), Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-3,4-dihydroxy-, (-)- (8CI), 4-[(1R)-2-Amino-1-hydroxyethyl]-1,2-benzenediol, (-)-Arterenol, (-)-Noradrenaline, (-)-Norepinephrine, (-)-α-(Aminomethyl)protocatechuyl alcohol, (R)-(-)-Norepinephrine, (R)-Noradrenaline, (R)-Norepinephrine, Adrenor, Aktamin, Arterenol, L-Noradrenaline, Levarterenol, Levoarterenol, Levonor, Levonoradrenaline, Levonorepinephrine, Levophed, Nor-Epirenan, Noradrenalin, Noradrenaline, Norartrinal, Norepinephrine, Norepirenamine, Sympathin E, l-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-aminoethanol, l-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, l-3,4-Dihydroxyphenylethanolamine, l-Arterenol, l-Noradrenaline, l-Norepinephrine, l-α-(Aminomethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol
IUPAC-namn 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyetyl] bensen-1,2-diol
LEDER NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Noradrenaline
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,10-12H,4,9H2/t8-/m0/s1
Formel vikt 169.0739