Läs mer
L-Norcarnitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Norcarnitine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c1-7(2)4-5(8)3-6(9)10/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)/t5-/m1/s1 |
| Formel vikt | 147.09 |
| Procent renhet | >95% |