Läs mer
L(+)-norleucin,≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10627542 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10627542 1 g Glasflaska 1g
10522241 5 g Glasflaska 5g
10772495 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10627542 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226040010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 327-57-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 327-57-1
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00064423
InChI-nyckel LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-norleucine, norleucine, h-nle-oh, s-2-aminohexanoic acid, caprine, glycoleucine, l-+-norleucine, l-2-aminohexanoic acid, 2-aminocaproic acid, l-2-aminohexanoate
PubChem CID 21236
ChEBI CHEBI:18347
IUPAC-namn (2S)-2-aminohexansyra
LEDER CCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Norleucine
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 1% max. (105°C, 4 hrs)
Andra aminosyror (TLC) not detectable
Förpackning Glasflaska
Beilstein 04, 432
Specifik rotation + 22.00
Merck Index 15, 6795
Sulfaterad ask 0.5% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.6 g/100mL (23 c).
Sublimeringspunkt 0275.0°C
Specifikt rotationsförhållande +22° (20°C c=2,6N HCl)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 131.17
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.