missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Norleucine-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 |
| CAS | 1331889-36-1 |
| Molekylformel | C6 2H9 H4 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S)-2-Amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid, L-Norleucine-d9, L-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.23 |
| Formel vikt | 140.1511 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?