Läs mer
L-Norleucine, MedChemExpress
Produktkod. 16473459
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16473459 1 g
1 options
Produktkod. 16473459 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0017
MedChemExpress L-Norleucine ((S)-2-Aminohexanoic acid) is an isomer of leucine, specifically affects protein synthesis in skeletal muscle, and has antivirus activity.
L-Norleucine ((S)-2-Aminohexanoic acid) is an isomer of leucine, specifically affects protein synthesis in skeletal muscle, and has antivirus activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Norleucine
CAS 327-57-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H13NO2
Synonym (S)-2-Aminohexanoic acid (S)-Norleucine
Löslighetsinformation H2O : 10 mg/mL (76.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CCCC)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Kvantitet 1 g
Formel vikt 131.17
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus