Läs mer
L-Norleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Norleucine (Aminocaproic acid) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 131.0946 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |