Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Norvaline, 99 %
Produktkod. 11302646
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11302646 5 g 5g
11392636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302646 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L08658.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1514.70 SEK
    1238.65 SEK / 5g
    Save 276.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
L-Norvalin ökar NO-produktionen från aktiverade makrofager. Det är känt att det främjar vävnadsregenerering och muskeltillväxt och blir en prekursor i penicillins biosyntetiska väg. Det kan också användas för näringsmedel och läkemedelssyntes. Till exempel: den kan reagera med ftalsyraanhydrid för att få N,N-ftaloyl-L-norvalin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Norvaline ökar NO-produktionen från aktiverade makrofager. Det är känt att det främjar vävnadsregenerering och muskeltillväxt och blir en prekursor i penicillins biosyntetiska väg. Det kan också användas för näringsmedel och läkemedelssyntes. Till exempel: den kan reagera med ftalsyraanhydrid för att få N,N-ftaloyl-L-norvalin.
Löslighet Löslig i vatten (nästan genomskinlig
), 10,5 g/100 ml (18 C).°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6600-40-4
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00064421
InChI-nyckel SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentansyra
LEDER CCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Norvaline
Smältpunkt >300 °C
Beilstein 1721162
Merck Index 14,6716
Löslighetsinformation Löslig i vatten (nästan transparens), 10,5 g/100 ml (18 °C).
Kvantitet 5 g
Formel vikt 117.15
Optisk rotation +25° (c=10 i 20 % HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.