Läs mer
L-Norvaline, MP Biomedicals™
Produktkod. 11458110 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458110 1 g 1g
11468110 5 g 5g
11478110 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458110 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210249501
Kemiska identifierare
CAS 6600-40-4
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00064421
InChI-nyckel SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentansyra
LEDER CCC[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Norvaline
Kvantitet 1 g
Formel vikt 117.1
Fysisk form Fast