missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
l-Norvaline, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | >310°C |
| CAS | 6600-40-4 |
| MDL-nummer | MFCD00064421 |
| Synonym | L-Norvaline, L-Norvaline |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.15 |
| Kvantitet | 1 g |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?