Läs mer
L-Norvaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Norvaline |
| CAS | 6600-40-4 |
| Molekylformel | C5 H11 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (S)-2-Aminovaleric acid, a-L-Aminopentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | CCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-aminopentansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.146 |
| Formel vikt | 117.079 |