Läs mer
L-Norvaline, TRC
Produktkod. 30418106
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30418106 500 mg
1 options
Produktkod. 30418106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN877408500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Norvaline
CAS 6600-40-4
Molekylformel C5 H11 N O2
Kvantitet 500 mg
Synonym (S)-2-Aminovaleric acid, a-L-Aminopentanoic acid
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
LEDER CCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentansyra
Molekylvikt (g/mol) 117.146
Formel vikt 117.079