Learn More
L-O-Phosphoserine-13C315N, TRC
Artikelnummer. 30426214
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
30426214 0.5 mg 0.5mg
30410347 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30426214 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3612020.5MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2734706-69-3
Molekylformel 13C3 H8 15N O6 P
Molekylvikt (g/mol) 189.04
Synonym Dihydrogen phosphate L-Serine-13C315N, L-Serine Phosphate-13C315N, L-Serine Dihydrogen Phosphate-13C315N, 3-O-Phosphoserine-13C315N, Dexfosfoserine-13C315N, Fosforina-13C315N, L-3-Phosphoserine-13C315N, L-O-Phosphoserine-13C315N, L-O-Serine phosphate-13C315N, L-Phosphoserine-13C315N, L-Serinephosphoric Acid-13C315N, L-Seryl Phosphate-13C315N, O-Phospho-L-serine-13C315N, O-Phosphoryl-L-serine-13C315N, O-Phosphorylserine-13C315N, Phospho-L-serine-13C315N, Serine O-phosphate-13C315N, Serine Dihydrogen Phosphate-13C315N, Seriphos-13C315N
IUPAC-namn (2S)-2-(^{15}N)azanyl-3-phosphonooxy-(1,2,3-^{13}C_{3})propanoic acid
LEDER OP(O[13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O)(O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material L-O-Phosphoserine-13C315N
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.