Learn More
L-O-Phosphoserine, TRC
Code produit 30134232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30134232 1 g
30135512 10 g
30010414 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30134232 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3612001G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 407-41-0
Molekylformel C3 H8 N O6 P
Molekylvikt (g/mol) 185.07
Synonym O-Phosphono-L-serine, L-Serine, dihydrogen phosphate (ester) (9CI), Serine phosphate, L- (6CI), Serine, dihydrogen phosphate (ester), L- (8CI), O-Phosphono-L-serine, 3-O-Phosphoserine, Dexfosfoserine, Fosforina, L-3-Phosphoserine, L-O-Phosphoserine, L-O-Serine phosphate, L-Phosphoserine, L-Serinephosphoric acid, L-Seryl phosphate, O-Phospho-L-serine, O-Phosphoryl-L-serine, O-Phosphorylserine, Phospho-L-serine, Serine O-phosphate, Serine dihydrogen phosphate (ester), Seriphos
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-phosphonooxypropanoic acid
LEDER N[C@@H](COP(=O)(O)O)C(=O)O
Spécification
Kemiskt namn eller material L-O-Phosphoserine
InChI formel InChI=1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.0089
Frakt skick Room Temperature
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.