missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-O-Phosphoserine, TRC

Produktkod. 30135512
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135512 10 g
30134232 1 g
30010414 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP36120010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 407-41-0
Molekylformel C3 H8 N O6 P
Molekylvikt (g/mol) 185.07
Synonym O-Phosphono-L-serine, L-Serine, dihydrogen phosphate (ester) (9CI), Serine phosphate, L- (6CI), Serine, dihydrogen phosphate (ester), L- (8CI), O-Phosphono-L-serine, 3-O-Phosphoserine, Dexfosfoserine, Fosforina, L-3-Phosphoserine, L-O-Phosphoserine, L-O-Serine phosphate, L-Phosphoserine, L-Serinephosphoric acid, L-Seryl phosphate, O-Phospho-L-serine, O-Phosphoryl-L-serine, O-Phosphorylserine, Phospho-L-serine, Serine O-phosphate, Serine dihydrogen phosphate (ester), Seriphos
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-phosphonooxypropanoic acid
LEDER N[C@@H](COP(=O)(O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-O-Phosphoserine
InChI formel InChI=1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
Kvantitet 10 g
Formel vikt 185.0089
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.