missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-o-Tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-o-Tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 181.0739 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?