Läs mer
L-Octanoylcarnitine, MedChemExpress
Produktkod. 16447487
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16447487 5 mg
1 options
Produktkod. 16447487 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113161
MedChemExpress L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine.
L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Octanoylcarnitine
CAS 25243-95-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H29NO4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (17.40 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CCCCCCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 287.4
Formel vikt 287.4
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism