Läs mer
L-Ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d7 HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride |
| CAS | 2483831-57-6 |
| Molekylformel | C5 D7 H5 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | L-Ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride (1:1), L-Ornithine-2,3,3,4,4,5,5-D7 hydrochloride, L-Ornithine-d7 hydrochloride, (2 S)-2,5-Diaminopentanoic-2,3,3,4,4,5,5-d7 acid monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1 H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4 D; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2,5-diamino-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriopentanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.6651 |
| Formel vikt | 175.1105 g/mol |
| Visa mer |