missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Ornithine-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Ornithine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 347841-40-1 |
| Molekylformel | C5 2H6 H6 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | L-Ornithine-3,3,4,4,5,5-d6','hydrochloride (1:1), L-Ornithine-3,3,4,4,5,5-d6','monohydrochloride (9CI), L-Ornithine-D6 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2,5-diamino-3,3,4,4,5,5-hexadeuteriopentanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.66 |
| Formel vikt | 174.1042 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?