Läs mer
Melford L-Ornithin HCL
Beskrivning
Tillväxtregulator av polyamin.
Tillväxtregulator av polyamin.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 3184-13-2 |
| Molekylformel | C5H12N2O2-HCl |
| Kvantitet | 100 g |