Läs mer
Melford L-Ornithin HCL
Produktkod. 30018640
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018640 500 g
30018638 100 g
30018639 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018640 Leverantör Melford Leverantörsnummer O20040500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Tillväxtregulator av polyamin.
Tillväxtregulator av polyamin.
Specifikationer
CAS 3184-13-2
Molekylformel C5H12N2O2-HCl
Kvantitet 500 g