Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-ornitinhydroklorid
Produktkod. 15423049
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423049 50 g 50g
15410127 100 g 100g
15420127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15423049 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60241.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3184-13-2 | C5H13ClN2O2 | 168,621 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3184-13-2
Molekylformel C5H13ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.621
MDL-nummer MFCD00064562
InChI-nyckel GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC-namn (2S)-2,5-diaminopentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ornithine hydrochloride
Smältpunkt ∽238 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Beilstein 3625847
Merck Index 14,6874
Kvantitet 50 g
Formel vikt 168.62
Optisk rotation +23° (c=5 i 5 N HCl)
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.