Läs mer
L-ornitinhydroklorid, 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11471961 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471961 25 g 25g
11481961 100 g 100g
11413100 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471961 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219471825
L-Ornithine är en produkt av arginasnedbrytning och spelar en viktig roll i ammoniakmetabolismen via ureacykeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3184-13-2
Molekylformel C5H13ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.621
MDL-nummer MFCD00064562
InChI-nyckel GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC-namn (2S)-2,5-diaminopentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Tekniske data
Kemiskt namn eller material L-Ornithine, 99%, Hydrochloride
Namnnotering This material is essentially free of citrulline and ammonia.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 168.6
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallin
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.