Läs mer
L-ornitinhydroklorid, 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11481961 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481961 100 g 100g
11471961 25 g 25g
11413100 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481961 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219471880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00 SEK
    2126.54 SEK / 100g
    Save 108.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
L-Ornithine är en produkt av arginasnedbrytning och spelar en viktig roll i ammoniakmetabolismen via ureacykeln
Kemiska identifierare
CAS 3184-13-2
Molekylformel C5H13ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.621
MDL-nummer MFCD00064562
InChI-nyckel GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC-namn (2S)-2,5-diaminopentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ornithine, 99%, Hydrochloride
Namnnotering Detta material är i princip fritt från citrullin och ammoniak.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 168.6
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallin