Läs mer
L-ornitinhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11430043
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430043 25 g 25g
11440043 100 g 100g
11450043 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430043 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12111.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3184-13-2 | C5H13ClN2O2 | 168,621 g/mol
L-ornitinhydroklorid används i biosyntesen av L-arginin, L-prolin och polyaminer. Det spelar en viktig roll i ammoniakmetabolismen via ureacykeln.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-ornitinhydroklorid används i biosyntesen av L-arginin, L-prolin och polyaminer. Det spelar en viktig roll i ammoniakmetabolismen via ureacykeln.
Löslighet Löslig i vatten (543
mg/ml vid 20 C) °och alkohol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara på en sval, torr plats i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3184-13-2
Molekylformel C5H13ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.621
MDL-nummer MFCD00064562
InChI-nyckel GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC-namn (2S)-2,5-diaminopentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ornithine hydrochloride
Smältpunkt ∼238 °C (dekomposition)
Beilstein 3625847
Merck Index 14,6874
Löslighetsinformation Löslig i vatten (543 mg/ml vid 20 °C) och alkohol.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 168.62
Optisk rotation +23° (c=5 i 5 N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.