Läs mer
L(+)-ornitinhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10572141 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10572141 25 g Plastflaska 25g
10666522 100 g Plastflaska 100g
10259393 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10572141 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129560250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3184-13-2 | C5H12N2O2·HCl | 168.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3184-13-2
Molekylformel C5H12N2O2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00064562
InChI-nyckel GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC-namn (2S)-2,5-diaminopentansyra;hydroklorid
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Ornithine hydrochloride
Smältpunkt 245.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 420
Merck Index 14, 6874
Specifikt rotationsförhållande + 24.00 (20.00°C c=4,6N HCl)
Specifik rotation + 24.00
Löslighetsinformation (5% in 1 N HCl) Clear colorless
Formel vikt 168.62
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.