Läs mer
L-ornitinhydroklorid MP Biomedicals
Produktkod. 11483090 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483090 5 g 5g
11403100 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483090 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210042105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 5g
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 6153-39-5
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 142.154
InChI-nyckel NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
IUPAC-namn 5-metylbensen-1,3-diol;hydrat
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ornithine
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 168.6
Fysisk form Pulver