Läs mer
L-ornitinhydroklorid MP Biomedicals
Produktkod. 11493090 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493090 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11493090 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210042180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    1063.27 SEK / 100g
    Save 56.73 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Ornithine Hydrochloride
CAS 3184-13-2
Molekylformel C5H13ClN2O2
Kvantitet 100 g
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
InChI-nyckel GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
LEDER C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
IUPAC-namn (2S)-2,5-diaminopentansyra;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 168.621
PubChem CID 76654
Formel vikt 168.6