Läs mer
L(+)-Penicillamine, 98%
Produktkod. 10279750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279750 1 g Glasflaska 1g
10239800 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10279750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 416870010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1113-41-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1113-41-3
Molekylformel C5H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00064303
InChI-nyckel VVNCNSJFMMFHPL-GSVOUGTGSA-N
Synonym l-penicillamine, 3-mercapto-l-valine, penicillamine l-form, l-+-beta-mercaptovaline, l-pen, 2r-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid, 3-sulfanyl-l-valine, h-pen-oh, unii-no1yib7oig, 3,3-dimethyl-l-cysteine
PubChem CID 92863
ChEBI CHEBI:50869
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-metyl-3-sulfanylbutansyra
LEDER CC(C)(C(C(=O)O)N)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Penicillamine
Namnnotering 98%
Smältpunkt 206,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 04, III, 1662
Merck Index 15, 7197
Specifikt rotationsförhållande +63° (20°C c=5,1 M NaOH)
Specifik rotation + 63.00
Löslighetsinformation (5% in water) Clear colorless
Formel vikt 149.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Penicillamine
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.