Läs mer
L-Penicillamine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30428354
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30428354 250 mg -
30409557 1 g -
30424749 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP223015250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25526-04-9
Molekylformel C5H11NO2S . (HCl)
Molekylvikt (g/mol) 185.67
Synonym 3-Mercapto-L-valine Hydrochloride, L-Penicillamine Hydrochloride, NSC 81988, (R)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic Acid Hydrochloride
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid;hydrochloride
LEDER Cl.CC(C)(S)[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Penicillamine Hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8);1H/t3-;/m1./s1
Formel vikt 185.0277